5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR926842-100MG OR926842-250MG
APOSOR926842-100MGEA 270 NOK
APOSOR926842-100MG APOSOR926842-250MG
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₃Br₂N₃
MW: 276,916 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13193554
CAS-nummer: 957344-74-0