5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 5-Formylpyrazole-3-carboxylate
OR926922-100MG OR926922-1G OR926922-250MG
APOSOR926922-100MGEA 665 NOK
APOSOR926922-100MG APOSOR926922-1G APOSOR926922-250MG
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16620106
CAS-nummer: 93290-12-1