6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR927220-100MG OR927220-250MG
APOSOR927220-100MGEA 790 NOK
APOSOR927220-100MG APOSOR927220-250MG
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09749988
CAS-nummer: 1000341-75-2