N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR927360-1G OR927360-5G
APOSOR927360-1GEA 3950 NOK
APOSOR927360-1G APOSOR927360-5G
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine 95%
N-Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)ethanamine
Formel: C₇H₁₃N₃
MW: 139,198 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09864293
CAS-nummer: 340967-02-4