C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR927397-1G OR927397-250MG
APOSOR927397-1GEA 10625 NOK
APOSOR927397-1G APOSOR927397-250MG
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(2-Methyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06739259
CAS-nummer: 34164-91-5