(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR927518-1G OR927518-250MG
APOSOR927518-1GEA 5200 NOK
APOSOR927518-1G APOSOR927518-250MG
(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine 95%
(4-Phenylmorpholin-2-yl)methanamine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,258 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06738826
CAS-nummer: 112913-99-2