5-Aminobenzo[b]furan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9276-1G OR9276-5G OR9276-250MG
APOSOR9276-1GEA 2200 NOK
APOSOR9276-1G APOSOR9276-5G APOSOR9276-250MG
5-Aminobenzo[b]furan 97%
5-Aminobenzo[b]furan
Formel: C₈H₇NO
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD04125391
CAS-nummer: 58546-89-7