5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic Acid
OR927645-1G OR927645-250MG OR927645-5G
APOSOR927645-1GEA 3150 NOK
APOSOR927645-1G APOSOR927645-250MG APOSOR927645-5G
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00156971
CAS-nummer: 16094-31-8