Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR927830-1G OR927830-250MG
APOSOR927830-1GEA 8400 NOK
APOSOR927830-1G APOSOR927830-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06739260
CAS-nummer: 885275-83-2