2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (4-Chlorophenyl)acetaldehyde
OR927834-1G OR927834-250MG
APOSOR927834-1GEA 2775 NOK
APOSOR927834-1G APOSOR927834-250MG
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde 95%
2-(4-chlorophenyl)acetaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
MW: 154.594 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02261732
CAS-nummer: 4251-65-4