3-O-Benzyl-4-(hydroxymethyl-1,2-O-isopropylidene)-α-D-erythropentofuranose 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-O-Benzyl-4-(hydroxymethyl-1,2-O-isopropylidene)-alpha-D-erythropentofuranose, [(3aR,6S,6aR)-6-(benzyloxy)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]methanol, 3-O-Benzyl-4-(hydroxymethyl)-1,2-O-isopropylidene-ALPHA-D-ribofuranose, ((3aR,6S,6aR)-6-(Benzyloxy)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole-5,5-diyl)dimethanol
OR927884-1G OR927884-25G OR927884-5G
APOSOR927884-1GEA 1200 NOK
APOSOR927884-1G APOSOR927884-25G APOSOR927884-5G
3-O-Benzyl-4-(hydroxymethyl-1,2-O-isopropylidene)-α-D-erythropentofuranose 97%
3-O-Benzyl-4-(hydroxymethyl-1,2-O-isopropylidene)-α-D-erythropentofuranose
Formel: C₁₆H₂₂O₆
MW: 310,342 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08704144
CAS-nummer: 63593-03-3