4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR927896-1G OR927896-5G
APOSOR927896-1GEA 2700 NOK
APOSOR927896-1G APOSOR927896-5G
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
4-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08059974
CAS-nummer: 915922-29-1