4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR928159-1G OR928159-5G
APOSOR928159-1GEA 2175 NOK
APOSOR928159-1G APOSOR928159-5G
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13193459
CAS-nummer: 38875-74-0