3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR928363-1G OR928363-250MG
APOSOR928363-1GEA 11625 NOK
APOSOR928363-1G APOSOR928363-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,042 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01109402
CAS-nummer: 59938-40-8