6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 6,7-Dihydroquinolin-8(5H)-one oxime
OR928605-1G OR928605-250MG
APOSOR928605-1GEA 4175 NOK
APOSOR928605-1G APOSOR928605-250MG
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime
Formel: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,188 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20921531
CAS-nummer: 58509-59-4