1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR928608-1G OR928608-250MG OR928608-5G
APOSOR928608-1GEA 2975 NOK
APOSOR928608-1G APOSOR928608-250MG APOSOR928608-5G
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine
Formel: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,273 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05189259
CAS-nummer: 524673-92-5