3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR929862-10G OR929862-5G
APOSOR929862-10GEA 0 NOK
APOSOR929862-10G APOSOR929862-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,127 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00059170
CAS-nummer: 100-73-2