1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR930141-1G OR930141-250MG
APOSOR930141-1GEA 11150 NOK
APOSOR930141-1G APOSOR930141-250MG
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine
Formel: C₉H₉N₃O
MW: 175,187 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08059814
CAS-nummer: 543713-43-5
FN: 3259
ADR: 8,III