1-Bromoethyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR930288-100G
APOSOR930288-100GEA 2050 NOK
APOSOR930288-100G
1-Bromoethyl acetate 95%
1-Bromoethyl acetate
Formel: C₄H₇BrO₂
MW: 167,001 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08061392
CAS-nummer: 40258-78-4