2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Acetylcyclohexane-1,3-dione
OR930355-10G OR930355-1G OR930355-5G
APOSOR930355-10GEA 5300 NOK
APOSOR930355-10G APOSOR930355-1G APOSOR930355-5G
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione 97%
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₈H₁₀O₃
MW: 154,163 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001586
CAS-nummer: 4056-73-9