5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR930421-1G OR930421-250MG
APOSOR930421-1GEA 930 NOK
APOSOR930421-1G APOSOR930421-250MG
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,053 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11845481
CAS-nummer: 860624-90-4