4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR930857-100G OR930857-25G OR930857-5G
APOSOR930857-100GEA 4575 NOK
APOSOR930857-100G APOSOR930857-25G APOSOR930857-5G
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine 95%
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine
Formel: C₇H₇Cl₂N₃O₂S
MW: 268,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10698669
CAS-nummer: 145783-14-8