2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR931550-1G OR931550-250MG OR931550-5G
APOSOR931550-1GEA 1325 NOK
APOSOR931550-1G APOSOR931550-250MG APOSOR931550-5G
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂NO₂S
MW: 236,075 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18392427
CAS-nummer: 942199-56-6
FN: 1759
ADR: 8,III