3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR931608-1G OR931608-250MG
APOSOR931608-1GEA 4925 NOK
APOSOR931608-1G APOSOR931608-250MG
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08059975
CAS-nummer: 915924-91-3