(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR931671-1G OR931671-250MG
APOSOR931671-1GEA 12125 NOK
APOSOR931671-1G APOSOR931671-250MG
(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂·2ClH
MW: 195,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09910172
CAS-nummer: 85127-50-0