4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR931756-1G OR931756-250MG OR931756-5G
APOSOR931756-1GEA 2625 NOK
APOSOR931756-1G APOSOR931756-250MG APOSOR931756-5G
4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
4-Bromo-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₄BrNO
MW: 161,985 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD13689016
CAS-nummer: 7064-37-1