2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR931805-1G OR931805-5G
APOSOR931805-1GEA 1100 NOK
APOSOR931805-1G APOSOR931805-5G
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
2,4-Dichloro-5-methylphenol
Formel: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,028 g/mol
Smeltepunkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11520109
CAS-nummer: 1124-07-8