4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl (5-oxopyrrolidin-3-yl)carbamate
OR932307-1G OR932307-5G
APOSOR932307-1GEA 645 NOK
APOSOR932307-1G APOSOR932307-5G
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
MW: 200,235 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17677321
CAS-nummer: 1245648-84-3