4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR932404-1G OR932404-250MG
APOSOR932404-1GEA 1625 NOK
APOSOR932404-1G APOSOR932404-250MG
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile 97%
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Formel: C₇H₁₁NO
MW: 125,168 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13180512
CAS-nummer: 856255-87-3