4-Methyloxazole
Leverandør: Apollo Scientific
OR932677-5G
APOSOR932677-5GEA 700 NOK
APOSOR932677-5G
4-Methyloxazole
4-Methyloxazole
Formel: C₄H₅NO
MW: 83,089 g/mol
Kokepunkt: 86…88 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11110237
CAS-nummer: 693-93-6
FN: 1993
ADR: 3,III