3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR932970-1G OR932970-250MG
APOSOR932970-1GEA 2275 NOK
APOSOR932970-1G APOSOR932970-250MG
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Formel: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12024539
CAS-nummer: 1111638-10-8