2-Cyanopropan-2-yl benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR933217-1G OR933217-5G
APOSOR933217-1GEA 2600 NOK
APOSOR933217-1G APOSOR933217-5G
2-Cyanopropan-2-yl benzoate 95%
2-Cyanopropan-2-yl benzoate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09037880
CAS-nummer: 32379-42-3