2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR933389-1G OR933389-250MG
APOSOR933389-1GEA 7775 NOK
APOSOR933389-1G APOSOR933389-250MG
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid
Formel: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12784528
CAS-nummer: 25393-20-8