2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR933563-1G OR933563-5G
APOSOR933563-1GEA 7100 NOK
APOSOR933563-1G APOSOR933563-5G
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Formel: C₆H₁₂N₂·2ClH
MW: 185,095 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28166283
CAS-nummer: 1630906-93-2