(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-[N-Benzyl-N-(methylaminocarbonyl)]benzeneboronic acid
OR9361-1G OR9361-5G
APOSOR9361-1GEA 2175 NOK
APOSOR9361-1G APOSOR9361-5G
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
Formel: C₁₅H₁₆BNO₃
MW: 269,103 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235067
CAS-nummer: 874219-49-5