1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR938615-1G OR938615-5G
APOSOR938615-1GEA 465 NOK
APOSOR938615-1G APOSOR938615-5G
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₃
MW: 143,141 g/mol
Smeltepunkt: 92…94 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19228580
CAS-nummer: 30932-84-4