N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR938759-1G OR938759-5G
APOSOR938759-1GEA 3950 NOK
APOSOR938759-1G APOSOR938759-5G
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid
Formel: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00210445
CAS-nummer: 51865-84-0