4-Butylbenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (4-Butylphenyl)methanol
OR938874-1G OR938874-5G
APOSOR938874-1GEA 1125 NOK
APOSOR938874-1G APOSOR938874-5G
4-Butylbenzyl alcohol 98%
4-Butylbenzyl alcohol
Formel: C₁₁H₁₆O
MW: 164,244 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010258
CAS-nummer: 60834-63-1