3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR938946-1G OR938946-250MG
APOSOR938946-1GEA 7775 NOK
APOSOR938946-1G APOSOR938946-250MG
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11188349
CAS-nummer: 7733-58-6