1-Bromo-4-phenylbutan-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR939073-1G OR939073-250MG OR939073-5G
APOSOR939073-1GEA 5625 NOK
APOSOR939073-1G APOSOR939073-250MG APOSOR939073-5G
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one 98%
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one
Formel: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,098 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11847199
CAS-nummer: 31984-10-8