2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR939113-1G OR939113-5G
APOSOR939113-1GEA 3225 NOK
APOSOR939113-1G APOSOR939113-5G
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,196 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074907
CAS-nummer: 56586-13-1