4-(Prop-1-en-2-yl)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR939114-1G OR939114-250MG
APOSOR939114-1GEA 825 NOK
APOSOR939114-1G APOSOR939114-250MG
4-(Prop-1-en-2-yl)phenol 95%
4-(Prop-1-en-2-yl)phenol
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,175 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00128236
CAS-nummer: 4286-23-1