3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR939467-1G OR939467-250MG
APOSOR939467-1GEA 7400 NOK
APOSOR939467-1G APOSOR939467-250MG
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
3-Methyl-3-phenylbutanal
Formel: C₁₁H₁₄O
MW: 162,228 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00156879
CAS-nummer: 6325-41-3