4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR939839-100MG OR939839-1G OR939839-250MG OR939839-5G
APOSOR939839-100MGEA 0 NOK
APOSOR939839-100MG APOSOR939839-1G APOSOR939839-250MG APOSOR939839-5G
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole
Formel: C₃H₄BrN₃
MW: 161,988 g/mol
Kokepunkt: 161…162 °C
Smeltepunkt: 22 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23378485
CAS-nummer: 16681-67-7