(1-Isocyanatoethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR941358-1G OR941358-250MG OR941358-500MG
APOSOR941358-1GEA 7075 NOK
APOSOR941358-1G APOSOR941358-250MG APOSOR941358-500MG
(1-Isocyanatoethyl)benzene 95%
(1-Isocyanatoethyl)benzene
May form small amount of sediment
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06739387
CAS-nummer: 1837-73-6