6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl N-(6-oxohexyl)carbamate
OR941901-250MG OR941901-1G
APOSOR941901-250MGEA 7175 NOK
APOSOR941901-250MG APOSOR941901-1G
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
6-Aminohexanal, N-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,289 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD12031715
CAS-nummer: 80860-42-0