2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR942147-1G
APOSOR942147-1GEA 520 NOK
APOSOR942147-1G
2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene 98%
2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene
Formel: C₇H₅BrCl₂O
MW: 255,924 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD26743677
CAS-nummer: 174913-20-3