Dimethallylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Bis(2-methylallyl)amine
OR943096-10G OR943096-5G
APOSOR943096-10GEA 4075 NOK
APOSOR943096-10G APOSOR943096-5G
Dimethallylamine 95%
Dimethallylamine
Formel: C₈H₁₅N
MW: 125,211 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00026058
CAS-nummer: 35000-15-8