2-Oxopropyl benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR943264-1G OR943264-5G
APOSOR943264-1GEA 1025 NOK
APOSOR943264-1G APOSOR943264-5G
2-Oxopropyl benzoate 95%
2-Oxopropyl benzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01660185
CAS-nummer: 6656-60-6