1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR943370-1G OR943370-250MG
APOSOR943370-1GEA 9300 NOK
APOSOR943370-1G APOSOR943370-250MG
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07403242
CAS-nummer: 879063-08-8